Print…
Detergentes Extran®, para uso em máquina de lavar, série AP, líquidos concentrados, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.40006.5000EA 81.2 EUR
1.40006.5000 1.07563.2000 1.07559.9025 1.07561.9025 1.07559.9010 1.07561.9010 1.40118.2500 1.40118.9025 1.07570.9025 1.07559.5001 1.40006.2500 1.40118.5001 1.07561.5001 1.40006.9025 1.40118.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07558.2000 1.07563.9010 1.07561.2500 1.07559.2500 1.40006.2500_S 1.40118.5000 1.07558.9010 1.40006.9010 1.40006.5001 1.07558.9025
Detergentes Extran®, para uso em máquina de lavar, série AP, líquidos concentrados, Supelco®
Soluções de limpeza Detergentes
Uma gama de produtos para lavagem e enxaguamento em máquina de lavar, desenvolvida para responder às necessidades de lavagem de vidraria e pequenos utensílios de laboratório
  • Impedem o transporte de resíduos de uma análise para outra
  • Isentos de cloro e biodegradáveis
Estes produtos foram desenvolvidos em conjunto com os principais fabricantes da indústria para garantir a sua adequabilidade às máquinas de lavar. Os produtos Extran® foram submetidos a testes exaustivos para determinação da eficácia e do reduzido grau de formação de espuma. Após o processo de limpeza, é aconselhável neutralizar os produtos de limpeza alcalinos fazendo um enxaguamento com um produto ácido. Os produtos de limpeza alcalinos, à excepção do Extran® AP 13, não contêm surfactantes.
Embalagem: The 5 litre plastic canister (part numbers xxxxxx.5001) has been designed to fit most dishwashers, with standard thread for direct connection.
Descubra uma forma fácil de encontrar um produto químico
Procure os seus produtos químicos por método ((HPLC, GC, vestígios de metal, XRF, etc.), por marca (VWRc, Merck, etc.) ou por categoria de produto (padrões, cromatografia, etc.)
Teste e descubra