Print…
Kits de biotinilação, ChromaLink™
Fornecedor: Solulink
733-2500EA 1150 EUR
733-2500
Kits de biotinilação, ChromaLink™
Ensaios Ensaios de proteínas
O kit de marcação da proteína com biotina ChromaLink™ oferece uma solução completa para a biotinilação quantitativa de proteínas de 20 kDa a 200 kDa e de 25 µg a 1 mg. O kit contém biotina rastreável em proteínas e permite a verificação espetrofotométrica das proteínas com incorporação da biotina. Uma simples medição de Å354 e Å354 determina o número de biotinas por molécula proteica.
  • Kit completo contendo material suficiente para marcar com biotina cinco amostras de 25 microgramas a 1 miligrama
  • Método rápido e fácil de marcar com biotina e determinar a quantidade de moléculas marcadas
  • Marcar e determinar a extensão da marcação com biotina com um reagente
  • Os cálculos simples com base na absorvância de UV estimam a incorporação total de biotina (moles de biotina por mole de proteína/péptido)
  • Ensaio não destrutivo
Informações de encomenda: Cada kit contém: biotina Sulfo-Chromlink (5 × 0,5 mg), 10X tampão de modificação (2 × 1,0 ml), 10X PBS (2 × 1,0 ml), spin columns de dessalinização Zeba™ (12), tubos para colheita (sem tampas) (24 × 1,5 ml), tubos para armazenamento (12 ×1,5 ml), bovino IgG a 1 mg/ml (0,5 ml), amostras biotiniladas IgG a 1 mg/ml (0,5 ml) e unidade flash de 512 MB com software.