Print…
Procurou por: Racks de refrigeração
9  resultados encontrados
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Corning
Descrição: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: Molded of grey high-impact polystyrene.
Código de Artigo: (BELAF189050050)
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: PP
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (DELTM-572)
Fornecedor: DELTALAB
Descrição: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 2 unid.
Fornecedor: GLW
Descrição: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Fornecedor: DELTALAB
Descrição: Styrofoam, white
Fornecedor: DELTALAB
Descrição: PC.
Código de Artigo: (KOEHA-1070)
Fornecedor: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrição: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: SARSTEDT
Descrição: Isofreeze® racks are for use as a pipetting and storage station for temperature sensitive applications like enzyme analyses, PCR or cell based assays....
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom