Print…
VWR®, Pinças
Fornecedor: VWR
VWR®
232-0153EA 45.1 EUR
232-0153 232-0152 232-0151 232-0150 232-0155 232-0154
VWR®, Pinças
Forceps
De PTFE, branco.
  • Com excelente resistência a produtos químicos, inertes, não aderentes
  • Termicamente resistentes de –200 a +280 °C
  • As superfícies lisas evitam a contaminação e facilitam a limpeza