Print…
Câmaras de culturas de células, Nunc™ EasyFill™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ EasyFill™
734-1445EA 307.74 EUR
734-1445 734-1444 734-2710 734-1443 734-2242
Câmaras de culturas de células, Nunc™ EasyFill™
Bioreactores
De PS, estéreis. O produtor de células EasyFill™ tem uma abertura grande e uma pequena em cada unidade, o que o torna versátil e fácil de usar. O produtor de células EasyFill preenche a lacuna entre a investigação de pequena escala e a produção de grande escala em conformidade com as BPF. Pode ser usado simples, sem quaisquer acessórios, ou com ligações 'plug and play' para o encaixe rápido de tubos e filtros, reduzindo significativamente o risco de contaminação. Os sistemas EasyFill™ estão disponíveis com um, dois, quatro ou dez níveis de crescimento da câmara, proporcionando áreas de superfície que vão de 630 a 6300 cm².
  • Versátil: a abertura grande facilita o escoamento directo dos meios e a abertura pequena suporta os meios que necessitam de um sistema fechado e asséptico para o enchimento e a colheita
  • Estabelece a ponte entre o desenvolvimento de processos de pequena escala e a produção em grande escala
  • Fácil de utilizar, está pronto a usar directamente da caixa, sem precisar de acessórios
  • Rendimento elevado e eficácia do processo
  • Tratamento da superfície Nunclon™Δ para promover o desempenho constante para a fixação e a proliferação das células em meios com e sem soro
L×C: 250×335 mm.
Fornecimento: fornecidos estéreis e prontos a usar, para aplicações para uso único.