Print…
Melting Point Apparatus, Advanced, SMP30
Fornecedor: Cole Parmer
stuart®
621-2022EA 2810 EUR
621-2022
Melting Point Apparatus, Advanced, SMP30
Aparelhos para determinação do ponto de fusão
Actualização do modelo SMP3, com características ergonómicas integradas que permitem que o utilizador se sinta mais confortável e se concentre mais na observação da amostra. O modelo SMP30 permite ao utilizador ver simultaneamente as amostras e a temperatura do bloco, sem ter de alterar a focagem ocular. O LED de luz branca brilhante não só é robusto, como fornece uma iluminação clara e perfeita dos tubos e das amostras. Impressora disponível como opção, para permitir imprimir cada resultado individualmente, incluindo data e hora.
  • Com capacidade para até três amostras em simultâneo, com um design que facilita o acesso ao bloco para limpeza
  • O display da temperatura está integrado na ocular
  • A cabeça de visualização pode ser ajustada em duas direcções, para proporcionar maior conforto
  • LCD com vários campos para indicação dos dados importantes de data, hora e temperatura
  • Protecção antimicrobiana BioCote®
Fornecimento: Fornecido com certificado de calibração individual e uma embalagem com 100 tubos de ponto de fusão, abertos de um lado.