Print…
Contentores secos, série DS
478-0305EA 0 EUR
VWRI478-0305 VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0319
Contentores secos, série DS
Os contentores secos são usados para o transporte seguro de amostras a temperatura criogénica.
O interior dos recipientes é revestido com um material hidrófobo absorvente. Após total saturação dos absorventes com azoto líquido, os recipientes estão prontos para o transporte de amostras a temperaturas criogénicas, sem que haja o risco de fuga do azoto líquido caso o recipiente seja invertido.
O modelo DS-24 pode ser equipado com cartuchos absorventes amovíveis, para aumentar o tempo de conservação.
* O modelo DS-24 é fornecido sem canister, rack ou cartucho (devem ser pedidos à parte). Para obter mais informações relativamente à gama, contacte o seu representante local de vendas da VWR.
Certificações: Certificação: em conformidade com a directiva comunitária relativa a dispositivos médicos.
Os contentores não cumprem as regras da IATA relativas ao transporte aéreo internacional de materiais infecciosos.