Print…
VWR® Critical Swabs
Fornecedor: VWR
VWR®
149-0340EA 157 EUR
149-0340 149-0341 VWRU89031-272 149-0330 149-0342 149-0331 VWRU89031-292 VWRU89031-270 149-0332
VWR® Critical Swabs
Zaragatoas Zaragatoas para colheita de amostras
Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
  • Highly absorbent
  • Low linting formulation reduces contamination
  • Double-headed items in a white, anti-static leaf pack
Atenção: *O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904