Print…
VWR®, Zaragatoa Critical Swab, zaragatoas com cabeça de espuma sobre algodão
Fornecedor: VWR
VWR®
149-0335EA 224 EUR
VWRU89031-280 149-0335 149-0336
VWR®, Zaragatoa Critical Swab, zaragatoas com cabeça de espuma sobre algodão
Zaragatoas Zaragatoas para colheita de amostras
A zaragatoa descartável com ponta de espuma sobre algodão tem espuma 100% de poliuretano de 100 ppi e haste de madeira.
  • Combina as vantagens das zaragatoas com cabeça de espuma com as das zaragatoas com cabeça de algodão
  • O exterior de espuma é resistente à abrasão e à maioria dos solventes
  • O núcleo de algodão tem um elevadíssimo poder de absorção
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904