Print…
Termóstato de imersão, Alpha
Fornecedor: Lauda
Alpha
461-1241EA 999 EUR
461-1241 LAUDL000626 LAUDL000622
Termóstato de imersão, Alpha
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Controladores do termostato
O termóstato de imersão Alpha tem uma consola de controlo fácil de usar com 3 botões, e um display LED grande, de leitura fácil, para simplificar a navegação no menu. Os termóstatos são adequados para uso com líquidos não inflamáveis (água, misturas de água/glicol). Estas unidades podem proporcionar termostatização interna e externa. A estabilidade térmica de ±0,05 K assegura um aquecimento e um arrefecimento exactos, adequados para uma grande variedade de aplicações. Utilizando um conjunto de bomba de circulação opcional e uma bobina de refrigeração, o termóstato de imersão pode ser expandido para criar um sistema completo de controlo da temperatura.
  • Gama de temperaturas entre 25 e 100 °C, resolução de 0,1 °C, estabilidade térmica de ±0,05 K
  • Calibração pelo utilizador num ponto, para recalibração das temperaturas de trabalho
  • A taxa de fluxo da bomba pode ser reduzida de 15 para 5 L/min, por meio de um redutor
  • As funções de segurança, como os alarmes, avisos e erros, são apresentadas no display LED
Capacidade máxima da bomba:
15 l/min, 200 mbar
Fornecimento: fornecidos com redutor de fluxo e pinça de aperto, que permite que o termóstato de imersão seja fixado em qualquer recipiente cuja espessura de parede seja igual ou inferior a 30 mm, e com capacidade para até 50 litros; a temperatura máxima alcançável depende do isolamento do recipiente.