Print…
VWR® BSS, Sistema de armazenamento criogénico em caixas
Fornecedor: VWR
VWR®
478-0274EA 4240 EUR
478-0274
VWR® BSS, Sistema de armazenamento criogénico em caixas
Recipientes para armazenamento criogénico
Os recipientes cilíndricos BSS disponibilizam várias soluções para o armazenamento de frascos ou palhetas em fase líquida ou gasosa. Proporcionam uma uniformidade térmica excecional, mesmo que a quantidade de azoto líquido residual acima do isolante do rack seja apenas de 2 cm (ou de 5 cm para o fundo do BSS-5100). Os recipientes cilíndricos, fabricados em liga de alumínio com gargalo de fibra de vidro/epóxi e com um superisolamento multicamada de forte vácuo, limitam a evaporação de azoto.
  • Excelente uniformidade térmica
  • A tampa também pode ser fechada com cadeado, exceto no modelo BSS-5100 (cadeado não incluído)
Certificações: CE - Dispositivo médico.
Acessórios: Controlador S70: leitura da temperatura (1 ponto), processo de enchimento automático (até ao nível de LN₂ pretendido), alarmes sonoros e visuais (alta/baixa da temperatura e do nível, erro do intervalo de enchimento), um contacto livre de potencial (com função programável) para alarme externo.
O controlador S170 recentemente desenvolvido oferece máxima segurança da amostra e muitas funções: enchimento automático, medição da temperatura (através de duas sondas), regulação do nível de azoto líquido, fornece alarmes visuais e audíveis (alarme de nível baixo, enchimento de nível baixo, paragem de enchimento no nível normal, alarme de nível elevado), a visualização da posição da tampa (aberta/fechada), gestão da função "desembaciamento" (para uma maior visibilidade no interior do recipiente), a interface RS485 permite uma gestão e controlo completo do sistema através de um PC (o software está incluído), quatro contactos livres de potencial para ligação a um sistema de alarmes interno ou a um sistema de marcação por telefone (podem ser transferidas quatro funções de alarme diferentes).
Informações de encomenda: Inclui racks de aço inoxidável para caixas de tipo padrão (25, 81 ou 100 tubos).
Para BSS-5100: as gavetas triangulares (para criotubos) ou os recipientes (para copos e palhetas) têm de ser encomendados em separado.