Print…
VWR® CSSXSS, recipientes de armazenamento criogénico
Fornecedor: VWR
VWR®
478-0285EA 1400 EUR
478-0285 478-0283
VWR® CSSXSS, recipientes de armazenamento criogénico
Recipientes para armazenamento criogénico
Os recipientes da série CSS proporcionam armazenamento para aplicações de pequena a média capacidade. A série XSS pauta-se pelas mesmas vantagens, mas com uma maior capacidade de armazenamento. Os recipientes cilíndricos, fabricados em liga de alumínio com gargalo de fibra de vidro/epóxi e com um superisolamento multicamada de forte vácuo do espaço interior, limitam a evaporação de azoto.
  • Evaporação extremamente baixa de nitrogênio líquido
  • A tampa pode ser trancada com cadeado (não incluído)
  • As embarcações são equipadas com recipientes de aço inoxidável com gancho para facilitar a retirada da embarcação
As amostras são colocadas em recipientes de aço inoxidável diretamente no nitrogênio líquido dentro do recipiente.
Os recipientes com 270 mm de altura podem conter dois cálices ou bengalas com frascos de 6×1,8 ml.
Os canisters com 110 mm de altura podem suportar 1 copo ou canas de ½ altura com 3 frascos de 1,8 ml.
Certificações: CE - Medical