Print…
Monitores de vapores orgânicos
Fornecedor: 3M
514-0007EA 281 EUR
514-0007
Monitores de vapores orgânicos
Sistemas para detecção de gás
Monitor uses the proven scientific principle of diffusion which involves the gradual mixing of molecules of two or more substances for measuring personal exposure in work areas of industries.
Validade de 18 meses.
Certificações: OSHA