Print…
Cuvetes de fluorescência
Fornecedor: Hellma
634-9096EA 0 EUR
634-9096 634-0853 634-9095 634-0857
Cuvetes de fluorescência
Cuvetes Cuvetes para espetroscopia
Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.