Print…
Bombas peristálticas PP 3300 e PP 3400
181-4005EA 1230 EUR
VWRI181-4005 VWRI181-4006
Bombas peristálticas PP 3300 e PP 3400
As bombas peristálticas PP 3300 e PP 3400 VWR® são bombas de uso geral ideais para elevada repetibilidade, medição de precisão e desempenho sem problemas numa grande variedade de aplicações industriais e das ciências da vida. A ampla capacidade de taxas de fluxo destas unidades torna-as ideais tanto para o laboratório como para processos de escalonamento em unidades piloto.
  • Nova cabeça de bomba: permite mudanças rápidas dos tubos
  • Motor robusto e sistema de acionamento proporciona manutenção reduzida e operação a longo prazo
  • Bombeamento livre de contaminação - o líquido entra em contacto apenas com os tubos
  • Teclado intuitivo
  • Início e stop a partir do painel frontal
  • Facilidade no aumento/diminuição do fluxo usando o teclado de membrana
  • A direção reversível da bomba permite que a tubagem seja purgada antes da utilização
  • Usa tubos de várias dimensões para fornecer ampla gama de fluxos
  • Capacidade de bombear contra pressão de até 60 PSIG proporcionando ciclos de filtração mais longos
  • Ocupação eficiente do espaço, design empilhável
  • Interbloqueio de segurança que desliga a unidade quando se trocam os tubos
  • Capacidade de controlo remoto - ideial para aplicações em processos automatizados
  • Controlo de fluxo preciso e confiável - display digital para dosagem com rpm para controlo.
Estas unidades são uma alternativa confiável às bombas doseadoras de pistão de laboratório, bombas de engrenagem e pequenas bombas de circulação usadas em aplicações de laboratórios de ciências da vida. Estas bombas de velocidade variável, empilháveis, são capazes de operar em seco e não contêm válvulas ou vedações eliminando as necessidades de substituição. O líquido só entra em contacto com a tubulação, fornecendo o bombeamento sem contaminação em aplicações de pureza elevada.
Robust motor and drive system provides low maintenance, long-term operation. Ability to pump against pressure up to 60 PSIG providing longer filtration cycles. Accurate, reliable control of flow and dosing and digital display of rpm for accurate control. Reversible pump direction allows tubing to be purged prior to use.
Certificações: EN 61010-1 (Diretiva de Baixa Tensão da UE) e EN 61326 (Diretiva EU EMC).