Print…
VWR® TA Professional, Balanças Analíticas: Ecrã Táctil
Fornecedor: VWR
VWR®
611-3828EA 1810 EUR
611-3828 611-3681 611-3829 611-3683 611-3684 611-3674 611-3686 611-3830 611-3676 611-3831 611-3677 611-3679
VWR® TA Professional, Balanças Analíticas: Ecrã Táctil
Balanças
Laboratory analytical balances that have 5" colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user has easy and intuitive access to balance functions, via interactive, icon-driven menus ensuring efficient and productive weighing. Balances can be used by up to 10 different users, each with their own customisable settings and password protection. Ideal for laboratories requiring GLP compliance. All models have a stainless steel top pan.
  • Calibração interna e externa (certificado de calibração de fábrica opcional)
  • Vários idiomas (Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol ou Português)
  • Pesagem de verificação, estatísticas, pesagem dinâmica, formulação, função avançada de contagem de peças com relatório estatístico
  • Função de densidade avançada, com cálculo de índice de densidade para avaliação da qualidade de metais
  • Função têxtil especial para medir fibras/filamentos (algodão, linho, lã, nylon, poliéster) com relatório estatístico
  • Saída para conexão à impressora, porta USB para importação ou exportação da base de dados e resultados dos testes
Modelos com ionizador incorporado, designados por -ION, asseguram uma preparação precisa das amostras. As cargas estáticas acumulam-se em diferentes amostras que são rotineiramente pesadas no laboratório. Essas cargas estáticas podem acumular e alterar o valor da pesagem. Ao soprar iões, o ionizador incorporado neutraliza a eletricidade estática e em segundos a amostra está pronta para ser pesada. O sistema de calibração calibra automaticamente a balança quando há uma mudança de temperatura ou em um período de tempo definido (configurações de fábrica), o que garante pesagens precisas, mesmo que o usuário não tenha calibrado manualmente a balança.
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Fornecimento: Supplied with plastic in use protective cover.