Semi-micro balances that have 5" colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user has easy, intuitive access to balance functions, via interactive, icon-driven menus ensuring efficient and productive weighing. Balances can be used by up to 10 different users, each with their own customisable settings and password protection. Ideal for laboratories requiring GLP compliance. All models have a stainless steel top pan.
- Calibração interna e externa (certificado de calibração de fábrica opcional)
- Disponível em vários idiomas (inglês, alemão, francês, italiano, espanhol ou português)
- Funções de verificação do peso, estatísticas, pesagem dinâmica, formulação e contagem de peças avançada com relatório de estatísticas
- Função de densidade avançada com cálculo do índice de densidade para avaliação da qualidade de metais
- Função de têxteis especiais para medir fibras/filamentos (algodão, linho, lã, nylon e poliéster) com relatório de estatísticas
- Saída em série para ligação a impressora, porta USB para a exportação ou importação de bases de dados e resultados de teste
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model's name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Fornecimento: Supplied with plastic in use protective cover.
Atenção: Os modelos com sufixo D possuem uma gama dupla. O i indica calibração interna e o C indica certificado de calibração.