Print…
VWR® SpatulaBalance, Balanças portáteis
Fornecedor: VWR
Traceable® SpatulaBalance™
611-1565EA 72.5 EUR
611-1565
VWR® SpatulaBalance, Balanças portáteis
Balanças
Um produto ímpar, que alia a simplicidade de uma espátula a uma balança, para permitir que a amostra seja pesada de forma mais rápida e mais precisa. Particularmente útil em aplicações relacionadas com alimentos e com veterinária. Com concha destacável e translúcida, graduada para a medição de líquidos, de plástico ABS resistente à corrosão e lavável na máquina, para limpeza sem esforço.
  • Visor LCD digital no cabo ergonómico, com indicador de pilha fraca
  • Concha graduada de 5 a 30 ml, em incrementos de 5 ml
  • Teclas de toque suave de 3 posições, para indicação da tara, fixação dos valores apresentados no visor e conversão de gramas em onças
  • Precisão de ±0,2 g ou de 0,25%, quando perfeitamente nivelada
  • Certificado Traceable® (confirma a rastreabilidade de acordo com os padrões definidos pelo NIST)
Volume da colher: 32 ml
L×P×A: 230×30×15 mm
Peso: 85 g
Fornecimento: fornecida com certificado Traceable® e 2 pilhas AAA