Print…
VWR® Advanced 5000, Agitador orbital
Fornecedor: VWR
VWR®
444-2917EA 2740 EUR
444-2917 444-2915 444-2916 VWRU89032-106
VWR® Advanced 5000, Agitador orbital
Agitadores Agitadores orbitais
Agitador digital, com controlo por microprocessador, ideal para aplicações com cargas pesadas, por exemplo, culturas de células, estudos de solubilidade e procedimentos de extracção. O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme. O sistema agitador Accu-drive proporciona um excepcional controlo da velocidade, exactidão, segurança e durabilidade. O sistema monitoriza continuamente a velocidade de agitação e mantém o valor nominal, mesmo em caso de cargas variáveis.
  • Dois displays LED independentes apresentam a velocidade e o tempo
  • Temporizador integrado, entre 1 s e 160 h, apresenta o tempo decorrido ou uma contagem decrescente, desligando-se automaticamente e emitindo um alarme audível quando o programa termina
  • Podem ser usados a temperaturas entre −10 e +60 °C (80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora, incubadora de CO₂ ou numa sala fria
  • O motor e o mecanismo de accionamento estão protegidos por uma garantia de 5 anos
A velocidade indicada corresponde exactamente a 1% da velocidade definida (quando a velocidade está acima de 100 min⁻¹). A função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao valor nominal para maior segurança. O sensor de carga incorporado consegue detectar condições de desequilíbrio e reduz automaticamente a velocidade para uma velocidade segura, a fim de evitar derramamentos e proteger as amostras. O modo de calibração da velocidade permite ao utilizador recalibrar a velocidade indicada, e a porta-série RS232 permite a comunicação bidireccional, para registo de dados e controlo da unidade.
Fornecimento: Fornecidos com base de borracha antiderrapante mas sem acessórios, que deverão ser encomendados à parte. Consulte a entrada 'Acessórios para a série VWR® Standard e Advanced de agitadores orbitais' para informações mais detalhadas sobre outras plataformas e acessórios.