Print…
VWR® Standard 5000, Agitador orbital
Fornecedor: VWR
VWR®
444-2913EA 2130 EUR
VWRU89032-100 VWRU89032-102 444-2913 444-2914 444-2912
VWR® Standard 5000, Agitador orbital
Agitadores Agitadores orbitais
Agitador resistente com controlo por microprocessador, ideal para aplicações de mistura com cargas pesadas, por exemplo, suspensões bacterianas, coloração e descoloração. O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme. A velocidade pode ser ajustada através de um botão com posições de 1 a 10 e a função de aceleração gradual aumenta lentamente a velocidade até ao valor nominal, para segurança acrescida.
  • Operação contínua ou operação por temporizador, de 1 a 120 min
  • Gama de acessórios intercambiáveis disponível
  • Podem ser usados a temperaturas entre 0 e +40 °C (80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora, incubadora de CO₂ ou numa sala fria
Fornecimento: Fornecidos com base de borracha antiderrapante mas sem acessórios, que deverão ser encomendados à parte. Consulte a entrada "Acessórios para a série VWR® Standard e Advanced de agitadores orbitais" para informações mais detalhadas sobre outras plataformas e acessórios.