Print…
Procurou por: Eléctrodos
328  resultados encontrados
SearchResultCount:"328"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (663-0147)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Eléctrodo, condutividade, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epóxi, Ø×C: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 pinos, cabo de 1,5 m
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Eléctrodos de pH com conector BNC e cabo.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os eléctrodos combinados, que proporcionam medições de pH rápidas, precisas e estáveis, são ideais para uso no controlo de qualidade, na investigação ...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Com cabo fixo de 1 m / conector S7.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Com cabo fixo de 1 m.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Elétrodos laboratoriais e de campo para aplicações gerais. Fornecidos com um cabo fixo ou conector, os elétrodos da VWR® podem ser ligados à maioria d...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Eléctrodo, oxigénio dissolvido, VWR®, Cabo de 10 m
Código de Artigo: (662-1381)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Código de Artigo: (664-0182)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (663-0356)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This IDP (Intelligent Digital Probe) conductivity/temperature cell can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Eléctrodos combinados de pH com cabo fixo de 1 m.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: VWR®, RD 113 (redox), Epóxi, Ø×C: 12×120 mm, BNC, cabo de 1 m
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Eléctrodo, condutividade, VWR®
Código de Artigo: (662-1165)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Eletrodo Redox com conector BNC e cabo.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 328
no targeter for Bottom