Print…
Frascos de cultura de células
Fornecedor: Corning®
Costar® Corning®
734-2706EA 274.16 EUR
734-2706 734-0092 734-2275 734-2272 734-1700 734-4140 734-1718 734-2707 734-2705 734-1726 734-1540 734-1712 734-1717 734-1214 734-1722 734-0094 734-1715 734-0093 734-2708 734-0091 734-1706 734-2274 734-1724 734-1723 734-1719 734-1725 734-0090 734-1520 734-4139 734-1733
Frascos de cultura de células
Balões Frascos de Cultura de Células
Produzido em poliestireno virgem oticamente transparente.
  • Números de lote impresso para fácil rastreabilidade
  • 100% de integridade testada
  • Esterilizados por radiação gama e certificação de não-pirogénico
  • Modelos inclinados têm saia para prevenir a queda
Não tratados: os frascos de cultura de células e de tecidos são ideais para aplicações em que a fixação de células não é desejada.
Tratados: para ótimo crescimento e fixação das células
Superfície Ultra low attachment: possuem uma camada de hidrogel ligado covalentemente que inibe a fixação celular e minimiza a absorção de proteínas, ativação de enzimas e ativação celular. A superfície é não-citotóxica, biologicamente inerte e não degradável.
Superfície CellBIND®: aumenta a capacidade de absorção de oxigénio para melhorar a fixação das células, tornando-a mais hidrofílica e aumentando a estabilidade da superfície. Superfícies CellBIND® são não biológicas não requerem nenhum manuseamento ou armazenamento especial.
As tampas originais de polietileno otimizadas podem ser utilizadas em sistemas abertos e fechados. As tampas de polietileno de estilo fenólico são concebidas para aplicações de troca de gás. O número de lote é impresso em todos os frascos para rastreabilidade.