Print…
Lupa de leitura, vario plus
Fornecedor: Eschenbach
system varioPLUS
630-1040EA 189 EUR
630-1040
Lupa de leitura, vario plus
Lupas
Esta lupa iluminada permite ler com nitidez textos com tipos de letra muito pequenos.
  • Funcionamento a pilhas
  • Iluminação LED para maior duração
  • Revestimento rígido anti-riscos Ceratec®
  • Lente ultraleve asférica PXM®
Fornecimento: As pilhas devem ser encomendadas em separado - Funciona com duas pilhas "C".