Print…
Procurou por: Microplacas HTS
73  resultados encontrados
SearchResultCount:"73"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Fornecedor: Avantor
Descrição: Estas placas são fabricadas em PP de alta pureza para preparação eficiente de amostras e são adequadas para utilização com processadores de partículas...
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: These microplates combine a unique process technology with a proprietary resin for superior UV transparency.
Fornecedor: MOLECULAR DEVICES
Descrição: SpectraDrop™ micro-volume microplate consists of aspecially designed adapter, PTFE-coated bottom slide, and top slide with evaporation-reducing spacer...
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity b...
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: PS, sem tampa. Estão disponíveis um grande número de microplacas de 96 poços diferentes numa ampla variedade de tratamentos de superfície e com escolh...
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: PP, without lid.
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: De PS. Com a excepção das Small Volume™, todas as microplacas de PS com 384 poços têm poços quadrados arredondados, que combinam as vantagens de um vo...
Promoção
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or whit...
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: Optically clear borosilicate glass bottom (light path 175±15 µm) and black PS frame.
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: Cycloolefin, black pigmented frame, 190 μm ultra-clear film bottom, tissue culture treated, sterile. SCREENSTAR microplates are specialised products f...
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: PS, sem tampa. As microplacas Half area de 96 poços são uma alternativa às microplacas de 384 poços e 1536 poços quando o volume reduzido de amostras ...
Código de Artigo: (734-1075)
Fornecedor: Corning
Descrição: HTS microplate, Activação de células T, anti-humano CD3, Corning® BioCoat®, N° de poços: 96, PS, transparente, com tampa
UOM: 1 * 5 unid.
Código de Artigo: (GREI792870-906)
Fornecedor: Greiner Bio-One
Descrição: Clear, 1536-well cycloolefin storage plates (with optimised geometry for low evaporation) for acoustic liquid handling.
UOM: 1 * 60 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom