Print…
Microtubos, fecho por encaixe, Axygen®
Fornecedor: Corning
MaxyClear™ Axygen® Axygen® Maxymum Recovery™
525-0255EA 20.91 EUR
525-0255 525-0254 525-0294 525-0293 525-0292 525-0259 525-0258 525-0257 525-0256 525-0408 525-0291 525-0290 525-0266 525-0264 525-0262 525-0261 525-0260 525-0229 525-0228 525-0227 525-0226 525-0225 525-0268 525-0267 525-0277 525-0232 525-0276 525-0231 525-0275 525-0230 525-0274 525-0273 525-0272 525-0271 525-0270 525-0279 525-0278 525-0288 525-0287 525-0286 525-0285 525-0284 525-0283 525-0282 525-0281 525-0922 525-0921 525-0920 525-0289 525-0280
Microtubos, fecho por encaixe, Axygen®
Tubos Tubos de microcentrífuga
PP/PPCO de alta qualidade, graduados
  • Microtubos Maxymum Recovery® com superfícies ultralisas evitam a aderência de proteínas e de ácidos nucleicos após longos períodos de armazenamento
  • Certificados quanto à ausência de RNase, DNase e endotoxinas
Microtubos de PP/PPCO, para uma excelente visibilidade das amostras. Disponíveis numa versão ultratransparente (MaxyClear) ou em cores sortidas, com campo para inscrição fosco.
Embalagem: Fornecidos a granel, em sacos de plástico resseláveis.