Print…
Banhos-maria com agitação, série Aqua Pro
Fornecedor: Grant
462-0519EA 4460 EUR
462-0519
Banhos-maria com agitação, série Aqua Pro
Banhos Banhos com agitação
Os banhos-maria com agitação OLS fornecem um desempenho de temperatura e fiabilidade excelentes. São ideais tanto para aplicações básicas como para aplicações mais exigentes em investigação, ensino, na indústria de alimentos e bebidas, indústria farmacêutica e life science.
  • Calibração em dois pontos, interrupção do funcionamento e alarme de temperatura elevada definidos pelo utilizador, para proteção das amostras
  • Inserção fácil dos tubos de ensaio/microtubos nos suportes
  • Tabuleiros multifunções para frascos podem ser usados com placas de poços fundos usando um suporte SH-DWP, racks SR e suporte para frascos (com os acessórios fornecidos)
  • Tabuleiro universal multifunções para racks de microtubos e tubos de ensaio
  • Excelente uniformidade e estabilidade da temperatura de ±0,1ºC
  • Proteção avançada contra derrames e funcionamento a seco
  • Contagem decrescente
O mecanismo de agitação acoplado com a atração magnética, sem manutenção, está situado abaixo do tabuleiro de agitação para assegurar uma área de trabalho maior e permitir ao utilizador a remoção do mecanismo para limpeza. O equipamento possui um arranque suave e um funcionamento silencioso. Dispõe também de uma torneira na frente para facilitar a drenagem. O modelo OLS26 fornece movimento orbital e linear num só banho. O suporte do tabuleiro pode sofrer uma rotação de 180º para alterar o modo de agitação. Não é necessário a aquisição de tabuleiros separados para obter um movimento orbital ou linear. O modelo OLS26 está equipado com um display duplo que indica a temperatura e a velocidade de agitação, sendo a velocidade/amplitude de agitação ajustáveis.
Fornecimento: o banho é fornecido com uma tampa inclinada de policarbonato transparente e um tabuleiro de agitação universal, mas sem acessórios. Existe uma ampla gama de tabuleiros de agitação multifunções que permitem o uso de microtubos ou placas de poços fundos, bem como frascos de 1 litro. Os acessórios devem ser encomendados em separado.
Atenção: * depending on load.