Print…
Procurou por: Reservatórios para reagentes
26  resultados encontrados
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Concebido para utilização em aplicações de pipetagem multicanal, estes reservatórios descartáveis têm capacidade para todos os tipos de pipetas até 12...
Código de Artigo: (391-0625)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: BIOTIX INC.
Descrição: Estes reservatórios de reagentes descartáveis para uso em aplicações de pipetagem multicanal com pipetas de até 12 canais. Disponíveis em PVC branco o...
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Fornecedor: Brand
Descrição: De PP, grande transparência, autoclaváveis.
Código de Artigo: (BHIT783500)
Fornecedor: Sartorius
Descrição: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
UOM: 1 * 16 unid.
Fornecedor: Corning
Descrição: De PS branco, estéril, descartável.
Fornecedor: Corning
Descrição: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Fornecedor: Corning
Descrição: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Fornecedor: HEATHROW
Descrição: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Fornecedor: HEATHROW
Descrição: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Fornecedor: Corning
Descrição: De PS branco, estéril, descartável.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: De PP branco, autoclaváveis.
Código de Artigo: (HEATHS20821A)
Fornecedor: HEATHROW
Descrição: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
UOM: 1 * 25 unid.
Código de Artigo: (BELAF378801200)
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrição: PP. This chemical resistant 12 channel reagent reservoir can be used with single, 8 and 12 channel pipettes.
UOM: 1 * 8 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom