Gostaria de reiniciar sessão?
Crown stopwatch, pulse/breathing rate
Fornecedor: Hanhart
Precision mechanics with mineral glass and metal crown. Specially for measuring pulse and breathing rate. Based on 15 pulse beats or 5 breaths.
  • Timing capacity: 30 min (1/10 sec)
  • Pin lever, 7 jewels
  • Glass parts are resistant to scratching and acid
  • Metal crown is extremely resistant to solvents and thinners
Especially suitable for use in the chemical industry, paint workshops or photographic laboratories.
Weight: 120 g
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Ø Und. Referência VWR Quantidade
Crown stopwatch, pin lever, 30 min. 1/10 sec. 55 mm 1 HANH112.7001-00
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd