  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
2-(3-Bromophenyl)pyridine
1  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Escolha entre as opções abaixo para refinar sua pesquisa. Clique em OK para atualizar seus resultados.
SearchResultCount:"1"
Ordenar por:
Código de Artigo: (ACRO457560050)
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   2-(3-Bromophenyl)pyridine ≥97%
UOM:  1 * 5 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 1  de 1