Print…
Procurou por: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
4  resultados encontrados
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: Apollo Scientific
Descrição: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Código de Artigo: (ACRO306010010)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 99%
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Código de Artigo: (A19750.06)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
UOM: 1 * 5 g
MSDS Certificados
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom