Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Sheep Anti-Human IgG3 Polyclonal Antibody
Fornecedor: MP Biomedicals
Based on Immunoelectrophoresis, it produces precipitin band at a concentration of 1,0 mg/ml.
  • Can be reconstituted with 1,0 ml sterile distilled water
  • Dilution range: 1:20 for Immunoelectrophoresis
Type: Secondary
Antigen: IgG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
1 mL 1 ml ICNA08643121
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol IgG3
Antigen name Immunoglobulin G3
Reactivity Human
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Sheep
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Temperatura de armazenamento 0 to +5 °C
Tested Applications Immunodiffusion, Immunoelectrophoresis
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd