Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Myeloma source Anti-Human IgG1 Antibody
Fornecedor: MP Biomedicals
This antibody is purified from human myeloma sera containing high levels of IgG1 Kappa protein. The protein was purified using Ion-exchange, gel filtration and affinity chromatography.
This product contains 1% IgG2, IgG3, and IgG4 .
Type: Secondary
Antigen: IgG1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
100 µg 100 µG ICNA08642311
1 mg 1 mg ICNA08642312
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol IgG1
Antigen name Immunoglobulin G1
Reactivity Human
Antibody type Secondary
Host Myeloma source
ELISA Yes
Purification Affinity purified
Form Liquid
Temperatura de armazenamento −20 °C
Tested Applications Radial Immunodiffusion
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd