Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
Mouse Anti-Human IgE Monoclonal Antibody
Fornecedor: MP Biomedicals
These antibodies specifically reacts with human IgE heavy chain (Fc region).
Type: Secondary
Antigen: IgE Fc
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6061
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
200 μL 0,2 ml ICNA08634361
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol IgE
Antigen name Immunoglobulin E
Reactivity Human
Clonality Monoclonal
Antibody type Secondary
Clone HP6061
Host Mouse
Isotype IgM
ImmunoChemistry Yes
Formato Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Temperatura de armazenamento – 20 oC
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd