Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: MP Biomedicals
The antiserum is in 0,02 M sodium phosphate, 0,14 M sodium chloride, pH 7,3, 0,05% sodium azide, adjusted to standard titer, filtered through a 0,22 μm filter, vialed and lyophilised.
  • Specificity: This antibody shows a single band of precipitation with whole bovine serum and purified BSA, it has not been assayed for interspecies cross-reactivity
  • Can be reconstitute with 2 ml of distilled water
Type: Primary
Antigen: Bovine Serum Albumin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
2,0 mL 2 ml ICNA08651111
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol BSA
Antigen name Bovine Serum Albumin
Reactivity Bovine
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Concentração 6 mg/ml
Immunogen Fraction V bovine serum albumin
Form Lyophilised
Storage temperature +2 °C to +8 °C
UniProtKB P02769
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Produto:
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd