Print…
Espátulas detetáveis, SteriPlast®
Fornecedor: Bürkle
SteriPlast®
231-0574EA 23.6 EUR
231-0574
Espátulas detetáveis, SteriPlast®
Espátulas
Espátulas detetáveis SteriPlast® em PS azul, produzidas e montadas em sala limpa de clase 7 (10.000), embaladas individualmente para uso descartável e esterilizadas por radiação gama. Ideal para amostras de pós, grânulos e pastas.
  • São detadas por scanners de cor, detetores de metais ou raio-X
  • Embaladas individualmente e esterilizadas por raios gama
  • Produção, montagem e embalamento em conformidade com a utilização em salas limpas ISO classe 7
  • Em conformidade com as diretivas da FDA e da EU
As espátulas além da cor azul, são também feitas de um material detetável em detetores de metais ou em raio-X. Estes produtos são rejeitados pelos sistemas padrão de verificação de objetos estranhos, apesar de serem feitos de plástico.