A espátula para alimentos SteriPlast® de PS, é produzida e montada numa sala limpa classe 7 (10000), embalada individualmente para uso descartável e esterilizada com raios gama. São ideais para recolher amostras de pós, granulados e produtos pastosos.
- Utilização possível como parte da gestão de objetos estranhos HACCP/IFS
- Especial para indústria alimentar, de alimentação animal e farmacêutica
- Embalamento individual e esterilização por raios gama
- Produção, montagem e embalamento de acordo com a norma relativa a salas limpas classe 7
- Aprovadas pela FDA e pela UE
A cor azul não está presente numa forma natural nos alimentos, por isso artigos azuis (ou parte deles) podem ser identificados visualmente de maneira rápida e fácil se estiverem misturados na produção.