Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Meios de crioconservação celular
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/50/20236850.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Ordenar por:
Código de Artigo: (N400-25PK)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Bacterial freezing media is a sterile, ready to use cryopreservation media for long term storage of bacterial cultures. Ideal for the preservation of ...
UOM:  1 * 25 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   SeraFree cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media co...
Fornecedor:  HemaCare
Descrição:   CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Código de Artigo: (HYCLSR30001.02)
Blocked
Fornecedor:  GE Healthcare - Hyclone
Descrição:   Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (HYCLSR30002.02)
Fornecedor:  GE Healthcare - Hyclone
Descrição:   HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (HYCLSH30894.01)
Fornecedor:  GE Healthcare - Hyclone
Descrição:   HyClone AdvanceSTEM™ cryopreservation medium is formulated to support the cryopreservation of a variety of cell types including human mesenchymal stem...
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  LONZA
Descrição:   Cryoprotective medium containing BME with Hank’s Balanced Salts Solution and 15% DMSO, without L-glutamine. Used 1:1 with growth medium containing 10%...
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (LONZ12-769E)
Fornecedor:  LONZA
Descrição:   ProFreeze™-CDM is a chemically defined freeze medium suitable for cryopreserving many cell types in the absence of foetal bovine serum (FBS).
UOM:  1 * 100 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima