Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Inhibitors
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"193"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Fonte da placenta humana, 40 KU/ml. Inibidor de Rnase é usado para inibir a atividade de Rnases em reações de misturas para síntese de cDNA e transcri...
UOM:  1 * 2 KU
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Um inibidor reversível das proteases da cisteína e as proteases de serina que se assemelham a tripsina. Inibe a tripsina, a plasmina, papaína, calicre...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Um inibidor da protease do ácido aspártico de pepsina, renina, e catepsina D. Também um inibidor da protease do HIV. Não solúvel em água.
Código de Artigo: (M307-1ML)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Código de Artigo: (J586-5MG)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Um inibidor irreversível das proteases de cisteina como papaína, calpaína, catepsina B, H, L e S. Também um efetivo inibidor da Colegenase.
UOM:  1 * 5 mg
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Um inibidor reversível das proteases da cisteína e as proteases de serina que se assemelham a tripsina. Inibe a tripsina, a plasmina, papaína, calicre...
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Um competitivo e reversível inibidor da protease serina de quimotripsina, tripsina, calicreina e plasmin. Não é um inibidor do fator Xa e trombina.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 193
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima