Amostradores leves, com baixos requisitos de energia (12 VDC) e de fácil mobilidade.
- Exsicante e tubagem da bomba facilmente acessíveis
- Visor grande e a cores para programação intuitiva e capacidade de upload e download por USB
- Possibilidade de copiar os programas para economizar tempo e eliminar a incerteza
- Alarmes configuráveis e diagnósticos registados para as medições (canais): pH, nível e fonte de alimentação
- Cobertura da bomba permite uma rápida inspeção
- Software FSData Desktop para armazenamento de dados
São adequados para aplicações no terreno, como a monitorização de ambientes públicos ou pré-tratamento industrial.
Também podem ser conectados a uma sonda de pH/T (ºC) ou um pluviómetro.
Mais modelos disponíveis a pedido.
Certificações: CE e UL. Em conformidade com a legislação de descarga ou emissões de poluentes.
Fornecimento: Fornecido com conjunto de frascos (1 ou 24) e um filtro com tubo de admissão em vinil de 7,5 m (⅜ × ⅝" OD).