Print…
Procurou por: Multi-Element Anioinic Standards
29  resultados encontrados
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Código de Artigo: (69734-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Multi Anion standard 1, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (QC3060-500ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Anions - whole volume, Matriz: H₂O
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (89886-50ML-F)
Fornecedor: Merck
Descrição: This standard solution is a certified primary reference material for ion chromatography.
UOM: 1 * 50 mL
Código de Artigo: (QC1364-20ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Anions - QC
UOM: 1 * 20 mL
Código de Artigo: (12674-1KT)
Fornecedor: Merck
Descrição: IQ/OQ/PQ-Kit for the qualification of ion chromatography systems. Suitable for the verification of linearity, repeatability and carry-over.
UOM: 1 * 1 KIT
Código de Artigo: (458142C)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Anion multi component standard 1 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography, VWR® ARISTAR®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: IC multi-element standard solution I, 100 - 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Matriz: H₂O, Composição: F, Cl, NO₃, SO₄, PO₄ in water, Aplicação: Padrões para cromatografia, Padrões de cromatografia iónica
Código de Artigo: (55698-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Multi Anion standard 3, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (53798-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Multi Anion standard 2, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (QC3364-500ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Anions - whole volume
UOM: 1 * 500 mL
Código de Artigo: (458164C)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
UOM: 1 * 1 SET
MSDS Certificados
Código de Artigo: (91295.180)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: 7 components: 100 mg/l each of Chlorides (Cl-), Fluorides (F-), Sulphates (SO42-), Nitrates (NO3-), Nitrites (NO2-), Bromides (Br-), Phosphates (PO43-...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (458174A)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Two solutions - a nitrite standard solution and also a 6 component multi-element standard solution.
UOM: 1 * 1 SET
MSDS Certificados
Código de Artigo: (458152E)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Anion multi component standard 2 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (91296.180)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: 7 components: Fluorides (F-) 2ppm, Phosphates (PO43-) 10ppm, Nitrites (NO2-) 5ppm, Nitrates (NO3-) 10ppm, Bromides (Br-) 10ppm, Chlorides (Cl-) 5ppm, ...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom