Print…
Procurou por: Uranium Standards
5  resultados encontrados
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.70360.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Uranium Standard, 10 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Código de Artigo: (85641.180)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Uranium Standard, 10 ppm, VWR®, Urânio, Matriz: 2% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (HONCE1193-100ML)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (PROOVHG-PUN-50)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descrição: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
UOM: 1 * 50 mL
Código de Artigo: (PERCN9303844)
Fornecedor: PerkinElmer
Descrição: Uranium Standard, 1000 mg/L, Matriz: 2% HNO₃, Aplicação: Padrões AAS, Padrões para ICP
UOM: 1 * 125 mL
MSDS
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom