Print…
Procurou por: Thulium Standards
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.70361.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Thulium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Thulium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões AAS
Código de Artigo: (85640.180)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Thulium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Matriz: 2% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thulium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thulium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Código de Artigo: (89889.AE)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thulium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões AAS
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: ACSD
Descrição: Thulium Standard, 1000 mg/L, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: ACSD
Descrição: Thulium Standard, 10000 mg/L, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Descrição: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom