Print…
Procurou por: Tantalum Standards
18  resultados encontrados
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (16641-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Tantalum Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriz: 2% HNO₃/0,5% HF, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (1.70356.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Tantalum Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: H₂O, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Tantalum Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões AAS
Código de Artigo: (5748.0100)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Tantalum Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matriz: H₂O/tr HF, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Ta em H₂O tr. HF.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Tantalum Standard, 10000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Tântalo, Matriz: H₂O/tr HF, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Tantalum Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Tântalo, Matriz: 2% HNO₃/0,5% HF, Aplicação: Padrões para ICP-MS
MSDS Certificados Promoção
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: MDL No.: MFCD00011252
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
UN No.: 2922
ADR: 8,II
GHS Symbol(s): GHS06-GHS05
GHS Signal Word: Da...
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Tantalum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 2% HF, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Tantalum Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriz: 2% HF, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Código de Artigo: (PERCN9303803)
Fornecedor: PerkinElmer
Descrição: Tantalum Standard, 1000 mg/L, Matriz: H₂O/0,8% HF, Aplicação: Padrões AAS, Padrões para ICP
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: ACSD
Descrição: Tantalum Standard, 1000 mg/L, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Código de Artigo: (ACSDM357.2N05FP.L1)
Fornecedor: ACSD
Descrição: Tantalum Standard, 100 mg/L, Matriz: 2% HNO₃/0,5% HF, Aplicação: Padrões para ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom