Print…
Procurou por: Rhodium Standards
18  resultados encontrados
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (04736-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Rhodium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriz: 5% HCl, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (1.70345.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 2-3% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Código de Artigo: (1.08525.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Rhodium Standard, 10 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 0,5 M HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Rhodium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Ródio, Matriz: 2% HCl, Aplicação: Padrões para ICP-MS
MSDS Certificados Promoção
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Rhodium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Matriz: 5% HCl, Aplicação: Padrões AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: RhCl₃.3H₂O em HCl 10%.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 20% HCl, Aplicação: Padrões para ICP
Código de Artigo: (45320.AE)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Rhodium Standard, 10 mg/L, Specpure®, Matriz: 20% HCl, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Código de Artigo: (HONCE1049-100ML)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (PERCN9303749)
Fornecedor: PerkinElmer
Descrição: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: ACSD
Descrição: Rhodium Standard, 10000mg/L, Matriz: 10% HCl, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: ACSD
Descrição: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Matriz: 5% HCl, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Rhodium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matriz: 20% HCl, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 20% HCl, Aplicação: Padrões AAS
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom