Print…
Procurou por: Manganese Standards
29  resultados encontrados
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: 0,5 M HNO₃, Aplicação: Padrões AAS
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Mn(NO₃)₂ in H₂O.
Código de Artigo: (1.70380.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Manganese Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Código de Artigo: (1.70332.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Mn(C₂H₃O₂)₂ em HNO₃ 2 a 5%.
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Manganês, Matriz: 2-5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP-MS
MSDS Certificados Promoção
Código de Artigo: (5735.0100)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Manganese Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matriz: 2% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, VWR®, Manganês, Matriz: 2% HNO₃, Aplicação: Padrões AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Mn(C₂H₃O₂)₂ em HNO₃ 2 a 5%.
Código de Artigo: (1.09988.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matriz: H₂O, Aplicação: Padrões AAS
UOM: 1 * 1 Ampoul
MSDS
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Manganese Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões AAS
Código de Artigo: (14214.18)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: óleo mineral, Aplicação: Padrões à base de óleo
UOM: 1 * 50 g
MSDS Certificados
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Código de Artigo: (PERCN9303783)
Fornecedor: PerkinElmer
Descrição: Manganese Standard, 1000 mg/L, Matriz: 2% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP, Padrões AAS
UOM: 1 * 125 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom