Print…
Procurou por: Lanthanum Standards
20  resultados encontrados
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.70327.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: Lanthanum Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Código de Artigo: (43678-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Lanthanum Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões AAS
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Lanthanum Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Lantânio, Matriz: Ácido nítrico diluído, Aplicação: Padrões AAS
Código de Artigo: (455554G)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: La₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (87968.290)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente.
UOM: 1 * 1 L
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Lanthanum Standard, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Lantânio, Matriz: 2-5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP-MS
MSDS Certificados Promoção
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: La₂O₃ em HNO₃ 2 a 5%.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Lanthanum Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Lanthanum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Código de Artigo: (14224.18)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Lanthanum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: óleo mineral, Aplicação: Padrões à base de óleo
UOM: 1 * 50 g
MSDS Certificados
Código de Artigo: (HONCE4400-100ML)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornecedor: ACSD
Descrição: Lanthanum Standard, 10000 mg/L, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões para ICP
Código de Artigo: (88074.AE)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Lanthanum Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: 5% HNO₃, Aplicação: Padrões AAS
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom