Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Dysprosium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Disprósio 1,000 mg/l em ácido nítrico diluído (from Dy2O3) Certipur® padrão para ICP
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Disprósio 1,000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM® padrão para AAS
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Dy₂O₃ em HNO₃ 2-5%
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   [EN]DYSPROSIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Dysprosium standard solution, 10,000 mg/l Dy in 5% nitric acid (from Dy2O3) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Dysprosium standard solution, 1,000 mg/l Dy in 5% nitric acid (from Dy2O3) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Descrição:   N/A
UOM:  1 * 125 ml
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Dysprosium standard solution, 1,000 mg/l Dy in 5% nitric acid (from Dy2O3) Specpure® padrão para AAS
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima