Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Cerium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Cério 1,000 mg/l em ácido nítrico dil. (from Ce(NO3)3) Certipur® padrão para ICP
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Cério 1,000 mg/l em ácido nítrico dil. AVS TITRINORM® padrão para AAS
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ em HNO₃ 2 - 5%
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   [EN]CERIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ em HNO₃ 2 - 5%
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Cerium standard solution, 10,000 mg/l Ce in 5% nitric acid (from Ce) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Cerium standard solution, 1,000 mg/l Ce in 5% nitric acid (from Ce) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Cerium standard solution, 1,000 mg/l Ce in 5% nitric acid (from Ce) Specpure® padrão para ICP
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 12
  1  2  Próxima