Print…
Procurou por: Boron Standards
28  resultados encontrados
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Boron Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matriz: H₂O, Aplicação: Padrões AAS
MSDS Promoção
Código de Artigo: (18822-100ML)
Fornecedor: Merck
Descrição: Boron Standard, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matriz: <0.5% NH₄OH, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
Código de Artigo: (1.70307.0100)
Fornecedor: Merck
Descrição: H₃BO₃ in water.
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Boron Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Boro, Matriz: H₂O/tr.NH₄OH, Aplicação: Padrões para ICP-MS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Boron Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Boro, Matriz: H₂O, Aplicação: Padrões AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: H₃BO₃ em H₂O tr. NH₄OH.
Código de Artigo: (5722.0100)
Fornecedor: Avantor
Descrição: Boron Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matriz: 2% NH₄OH, Aplicação: Padrões para ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: This certified reference material is produced using a high-purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Boron Standard, 1000 mg/L, Matriz: H₂O, Aplicação: Padrões AAS
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Boron Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matriz: <1% NH₄OH, Aplicação: Padrões para ICP
Código de Artigo: (42435.18)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Boron Standard, 5000 µg/g, Specpure®, Matriz: óleo mineral, Aplicação: Padrões à base de óleo
UOM: 1 * 50 g
MSDS Certificados
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Boron Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: H₂O, Aplicação: Padrões para ICP
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Boron Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matriz: <1% NH₄OH, Aplicação: Padrões para ICP
Código de Artigo: (14227.18)
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Boron Standard, 1000 µg/g, Specpure®, Matriz: óleo mineral, Aplicação: Padrões à base de óleo
UOM: 1 * 50 g
MSDS Certificados
Código de Artigo: (HONCE1134-100ML)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Descrição: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom