Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (12)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Ammonium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Amónia 1.000 mg/l em água (from (NH4)Cl) Certipur® padrão para cromatografia de íons
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ammonium-Nitrogen standard solution, 50 mg/l NH4 (as N) in water (from (NH4)Cl)
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ammonium-Nitrogen standard solution, 1 mg/l NH4 (as N) in water (from (NH4)Cl)
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ammonium-Nitrogen standard solution, 0,4 mg/l NH4 (as N) in water (from (NH4)Cl)
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ammonium-Nitrogen standard solution, 12 mg/l NH4 (as N) in water (from (NH4)Cl)
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ammonium-Nitrogen standard solution, 2 mg/l NH4 (as N) in water (from (NH4)Cl)
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ammonium-Nitrogen standard solution, 6 mg/l NH4 (as N) in water (from (NH4)Cl)
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Amônio, solução padrão 1,000 mg/l NH4 em ácido nítrico ARISTAR® padrão para cromatografia de íons
UOM:  1 * 100 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 20
  1  2  3  Próxima 